Vial forceps
Edelstahl, 150 mm, Gerade, 0,5 mm
Katalognr. FSCI11006-15
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:150 mm
- Material:Edelstahl
- Spitzenbreite:0,5 mm
- Spitzenform:Gerade