Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Pinzetten
Titanium bulldog spring clamp
Titanium bulldog spring clamp
FSCI18144-30
:
FINE SCIENCE TOOLS
Titanium bulldog spring clamp
FSCI18144-30
:
FINE SCIENCE TOOLS
Bezeichnung:
Light clamp press
Länge:
30 mm
Material:
Titan
Spitzentyp:
Serrated
VE:
1
Spitzengröße:
9,5×1 mm
Spitzenform:
Gerade