AuftragsverfolgungKontakt
Friedman rongeur | Avantor
Friedman rongeur
Friedman rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 130 mm
Katalognr. FSCI16000-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Friedman rongeur
Katalognr. FSCI16000-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Friedman rongeur
Friedman rongeur
Friedman rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 130 mm
Preis
179.56 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
  • Single joint action
Technische Daten
  • Typ:
    Curved
  • Bezeichnung:
    Friedman rongeurs, 2,5 mm cup diameter
  • Länge:
    130 mm