ContactUsLinkComponent
Bonn Artery scissors, ball tip
Bonn Artery scissors, ball tip
Catalog # FSCI14086-09
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
undefined
Bonn Artery scissors, ball tip
Catalog # FSCI14086-09
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter
  • Länge:
    90 mm
  • VE:
    1
  • Spitzenlänge:
    13 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
These scissors are made of stainless steel.