Extra narrow scissors
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 23 mm
Codice catalogo FSCI14088-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Extra narrow scissors
Codice catalogo FSCI14088-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Typ:Sharp/sharp, straight tips
- Länge:105 mm
- Spitzenlänge:23 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..