AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, serrated | Avantor
Surgical scissors, serrated
Sharp/blunt, straight tips, 140 mm, 40 mm, +
Katalognr. FSCI14007-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, serrated
Katalognr. FSCI14007-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, serrated
Surgical scissors, serrated
Sharp/blunt, straight tips, 140 mm, 40 mm, +
Preis
SFr. 45.81
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/blunt, straight tips
  • Länge:
    140 mm
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzenlänge:
    40 mm