AuftragsverfolgungKontakt
Artery scissors, ball tip | Avantor
Artery scissors, ball tip
Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter, 115 mm, 25 mm
Katalognr. FSCI14080-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Artery scissors, ball tip
Katalognr. FSCI14080-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Artery scissors, ball tip
Artery scissors, ball tip
Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter, 115 mm, 25 mm
Preis
SFr. 62.29
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/ball tip, straight tips, 1.5 mm ball diameter
  • Länge:
    115 mm
  • Spitzenlänge:
    25 mm