AuftragsverfolgungKontakt
Lagrange scissors | Avantor
Lagrange scissors
Sharp/sharp, curved tips, 115 mm, 18 mm, +
Katalognr. FSCI14173-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Lagrange scissors
Katalognr. FSCI14173-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Lagrange scissors
Lagrange scissors
Sharp/sharp, curved tips, 115 mm, 18 mm, +
Preis
SFr. 80.62
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Länge:
    115 mm
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzenlänge:
    18 mm