AuftragsverfolgungKontakt
Moria Fine scissors | Avantor
Moria Fine scissors
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 25 mm
Katalognr. FSCI14370-22
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Moria Fine scissors
Katalognr. FSCI14370-22
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Moria Fine scissors
Moria Fine scissors
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 25 mm
Preis
SFr. 97.11
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of inox.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Länge:
    105 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzenlänge:
    25 mm