AuftragsverfolgungKontakt
Tissue separating scissors | Avantor
Tissue separating scissors
Blunt/blunt, straight tips, 115 mm, 23 mm
Katalognr. FSCI14072-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Tissue separating scissors
Katalognr. FSCI14072-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Tissue separating scissors
Tissue separating scissors
Blunt/blunt, straight tips, 115 mm, 23 mm
Preis
SFr. 61.38
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    115 mm
  • Spitzenlänge:
    23 mm