ContactUsLinkComponent
Einschraub-Verbindungen PG, BOLA
N° de catalogue BOHLB151-03
Fournisseur:  Bohlender
undefined
Einschraub-Verbindungen PG, BOLA
N° de catalogue BOHLB151-03
Fournisseur:  Bohlender
Spécifications
  • Gewinde:
    1/2" NPT
  • Bezeichnung:
    Einschraub-Verbindungen, Schlüsselweite 24 mm, PG-Gewinde 13,5
  • VE:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Zum Einschrauben an Anschlüsse von BOLA-Reaktordeckeln als Anschluss-Stutzen für Fühler und Sonden mit PG-Außengewinde.
  • Zur Montage auf BOLA-Reaktordeckeln
  • Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite
  • Hergestellt aus PTFE
Zum sicheren und dichten Einführen von Fühlern und Sonden mit PG-Außengewinde.