- Typ:Anti-UV (UV 400), kratzfest, beschlagfrei, uvex supravision excellence
- Farbe:Anthrazit
- Environmentally Preferable:Nachhaltige Materialien,Umweltschonende Herstellung,Produkttransparenz und -information,Nachhaltige Verpackung,Energiesparend
- Umweltzertifizierung:Production plant: ISO 50001
- Verglasung:Clear PA
- VE:1
Diese metallfreie, vielseitige 3-in-1-Schutzbrillenserie ermöglicht eine flexible Auswahl für viele Anwendungen.
- Großes, flaches Linsendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- UV400 – 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Nachhaltig hergestellt aus recycelten und biobasierten Materialien
Die robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie mit dauerhaft beschlagfreien und kratzfesten Eigenschaften. x-tended sideshield bietet einen zusätzlichen Seitenschutz. Weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst für optimalen Schutz und Komfort schützt auch vor Flüssigkeiten und grobem Staub (Kennzeichnung 3 und 4).
Die mehrstufig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen ein hohes Maß an individueller Anpassung, um einen guten Sitz auf jeder Kopf- und Gesichtsform zu gewährleisten. Ergonomisch geformte Bügel für einen perfekten Sitz ohne Druckstellen.
Rahmenfarbe: Anthrazit, türkis