Sicherheitsbrillen, uvex i-lite planet
Catalog # 111-2574
Supplier: UVEX
Specifications
- Typ:Anti-UV (UV 400), kratzfest, beschlagfrei, uvex supravision excellence
- Farbe:Anthrazit
- Environmentally Preferable:Nachhaltige Materialien,Umweltschonende Herstellung,Produkttransparenz und -information,Nachhaltige Verpackung,Energiesparend
- Umweltzertifizierung:Production plant: ISO 50001
- Verglasung:Clear PA
- VE:1
Specifications
About this item
Diese metallfreie, vielseitige 3-in-1-Schutzbrillenserie ermöglicht eine flexible Auswahl für viele Anwendungen.
- Großes, flaches Linsendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- UV400 - 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Nachhaltig hergestellt aus biobasierten Materialien
Die robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision-Beschichtungstechnologie ist dauerhaft beschlagfrei und kratzfest. x-tended sideshield bietet zusätzlichen Seitenschutz. Die mehrstufig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen ein hohes Maß an individueller Anpassung, um einen guten Sitz auf jeder Kopf- und Gesichtsform zu gewährleisten. Ergonomisch geformte Bügel für einen perfekten Sitz ohne Druckstellen.
Rahmenfarbe: Anthrazit, türkis.
Certifications: Gemäß: EN 166, EN 170. Rahmen: W EN 166 F CE. Glas: 2C-1.2 W 1 FKN CE.