AuftragsverfolgungKontakt
Absperrhahn, b.safe | Avantor
Absperrhahn, b.safe
10 mm, GL 25 (Außengewinde und Innengewinde)
Katalognr. BOHLR1203-01
Anbieter:   Bohlender
Absperrhahn, b.safe
Katalognr. BOHLR1203-01
Anbieter:  Bohlender
Absperrhahn, b.safe
Absperrhahn, b.safe
10 mm, GL 25 (Außengewinde und Innengewinde)
Preis
SFr. 263.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Griffstellung zeigt an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Fest montierte Überwurfmutter aus PPS-EX mit Innengewinde GL 25
  • Hahnküken aus PTFE-EX zur Unterbrechung des Durchflusses
  • Äußere Abmessung: 42×55×116 mm
Verbindungsstück aus ableitfähigem PE-EX mit Außengewinde GL 25, fest montierter Überwurfmutter aus PPS-EX mit Innengewinde GL 25 und Hahnküken aus PTFE-EX zur Unterbrechung des Durchflusses. Die Griffstellung zeigt an, ob der Durchgang geöffnet oder geschlossen ist.
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    10 mm
  • Gewinde:
    GL 25 (Außengewinde und Innengewinde)