AuftragsverfolgungKontakt
Bohrlochadapter, b.safe | Avantor
Bohrlochadapter, b.safe
Bohrlochadapter 75×30 mm, Bohrungen in Tischplatte max. 54 mm
Katalognr. BOHLR1169-54
Anbieter:   Bohlender
Bohrlochadapter, b.safe
Katalognr. BOHLR1169-54
Anbieter:  Bohlender
Bohrlochadapter, b.safe
Bohrlochadapter, b.safe
Bohrlochadapter 75×30 mm, Bohrungen in Tischplatte max. 54 mm
Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PE, zur Reduzierung des Bohrlochdurchmessers in Tisch- oder Arbeitsplatten von ca. 54 auf 30 mm für eine sichere Montage von z. B. b.safe Tischdurchführungen oder b.safe Multiports in entsprechenden Bohrungen. Bestehend aus Oberteil, Sicherungsscheibe und Silikondichtscheibe zur rutschfesten und verdrehsicheren Montage.
  • Ermöglicht eine sichere Installation
  • Verhindert rotieren und rutschen während der Installation
  • Anpassung existierender Bohrungen
Anpassung des vorhandenen Durchmessers zum Anschluss von b.safe Tischdurchführungen oder b.safe Multiports in vorhandenen Bohrungen mit Durchmesser größer 30 mm. Simple Montage: Legen Sie das Oberteil des Bohrlochadapters zusammen mit der Dichtscheibe einfach auf die vorhandene Bohrung auf. Stecken Sie z. B. eine b.safe Tischdurchführung (R 1100-45) in die reduzierte Bohrung des Oberteils ein. Fixieren Sie die Tischdurchführung samt Bohrlochadapter mit Hilfe der Sicherungsscheibe und der Kontermutter der Tischdurchführung.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bohrlochadapter 75×30 mm, Bohrungen in Tischplatte max. 54 mm