ContactUsLinkComponent
Starter-Set, b.safe Multiport II
Starter-Set, b.safe Multiport II
Catalog # BOHLR9125-02
Supplier:  Bohlender
undefined
Starter-Set, b.safe Multiport II
Catalog # BOHLR9125-02
Supplier:  Bohlender
Specifications
  • Mit:
    4× UNF ¼" Kapillarenanschlüsse, 2× NPT ¹/₈" Schlaucholiven
  • VE:
    1 SET
Specifications
About this item
Sammelanschluss zum Sammeln von flüssigen Abfällen aus bis zu 2 HPLC-Anlagen. Kann direkt in Laborabzüge oder Arbeitstische integriert werden. b.safe Waste Pipes leiten flüssige Lösemittelabfälle direkt in angeschlossene Kanister weiter.
  • Die b.safe Tischdurchführung Multiport ist ein kompakter Sammelanschluss für zwei oder bis zu vier HPLC-Anlagen
  • Alle Anschlüsse sind seitlich angeordnet
  • Die schräge Ansetzung des Anschlussgewindes verbessert den Abfluss und Rückstau wird vermieden.
Aus ableitfähigem PE-EX, geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm, einfache Fixierung durch eine Kontermutter. Geringe Aufbauhöhe durch seitliche Anschlüsse, schräg angesetzt für zusätzliches Gefälle und Anschluss von Schläuchen ohne Abknicken.
Anschlüsse Oberseite: 2x2 Kapillaranschlüsse (Innengewinde UNF 1/4“) inkl. b.safe Fittings zum Anschluss von Kapillaren mit Außen.Ø 1,6/2,2/3,2 mm , 2x1 Schlauchanschluss (Innengewinde NPT 1/8“) inkl. b.safe Oliven für Schlauch-Innen.Ø 6,5 bis 8 mm. Anschluss Unterseite: Außengewinde GL 25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes.
Delivery: Enthält: 1× b.safe Tischdurchführung, b.safe Multiport II
12× b.safe Fittings: 4× Ø 1,6 mm (grün), 4× Ø 2,2 mm (violett), 4× Ø 3,2 mm (gelb)
4× b.safe Blind-Fittings für Kapillarenanschluss (UNF ¼")
2× b.safe Schlaucholive für Innen..Ø 6,5 bis 8 mm
2× b.safe Blind-Fittings für Schlaucholive (NPT ¹/₈")
Bore adapter
Product Information