ESD safety ankle boots, lace-up, jo_Rapid Mid, Jori
: ELTEN
Thanks to its excellent discharge capability, the shoe is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
- Padded tongue
- Rubber/PU sole jo_ATHLETIC
- Rubber scuff cap
- Composite toe cap
- Metal- and leather-free
Hydrophobised microfibre construction with fabric lining for natural ventilation. Full-length inlay ESD sole. Non-metallic, penetration-resistant midsole.
: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form B.
- Catalog No:
- ELTN16021/46
- ELTN16021/47
- ELTN16021/36
- ELTN16021/37
- ELTN16021/48
- ELTN16021/38
- ELTN16021/39
- ELTN16021/40
- ELTN16021/41
- ELTN16021/42
- ELTN16021/43
- ELTN16021/44
- ELTN16021/45
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together