Multifunktions-Datenlogger tempmate.® M2H
Product Details & Documents
Intuitiver Mehrzweck-Temperatur- und Feuchtigkeitslogger für zuverlässige und kostengünstige Kühlkettenüberwachung. Zur Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnung mit internem oder externem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Multifunktionsdisplay und automatischer PDF-Berichterstellung.
- Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette, in Lagerhallen oder Kühlschränken
- Kostengünstig und zuverlässig
- Smartes Design, intuitive Bedienung
- Wasserdicht und lebensmittelecht
- Kostenlose verfügbare Software zur individuellen Logger-Konfiguration
- Detaillierter PDF-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
- Multifunktionsdisplay mit Batterieanzeige
tempmate.®-M2-Logger sind speziell für die Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsüberwachung in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät können Sie tempmate.®-M2 sofort zur Kontrolle Ihrer temperaturempfindlichen Sendungen verwenden. Der erstellte PDF-Bericht enthält detaillierte Informationen wie Datenkurven, jede einzelne Messung als Tabelle und statistische Informationen. Mit der optionalen, kostenlos erhältlichen Software tempbase.®2 können Sie eine individuelle Loggerkonfiguration sicherstellen und eine detaillierte Datenanalyse oder Datenverwaltung ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus muss das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht gekennzeichnet werden.
Certifications: EN 12830, CE, RoHS.
Documents
Specifications
- Messbereich:–30...+70 °C; 0 - 100% RH
- Auflösung:0,1 °C / 0,1 RH
- Bezeichnung:Multifunktions-Datenlogger, Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit, keine Alarmgrenzen
- Seq:03
- Genauigkeit:±0,3 °C (bei –20...+ 40 °C, andere 0,5 °C)
- Cat. No.:620-2824
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:60000 values
- Schnittstelle:USB
- B×T×H:100×53×12 mm
- Batterien:CR2450 (durch den Kunden austauschbar)
- Gewicht:54 g
- Schutzart:IP 65
- Sensor:Umgebungslichtsensor
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IMECM2S-200tempmate.®-M2 externer T/rH-Sensor –40...+90 °C HQ digitaler Temperatur-/Feuchtigkeitssensor 1,2 m Länge, 0 - 100% rFLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 33.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IMECM2S-300tempmate.®-M2 Externer digitaler PT100-Temperatursensor; 1,2 m Länge, –80...+200 °CLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 87.90
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IMECM2B-100Magnetische Wandhalterung für tempmate.®-M2Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 19.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IMECM2S-100tempmate.®-M2 externer T-Sensor –40...+90 °C HQ digitaler Temperatursensor, 1,2 m LängeLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 29.20