AuftragsverfolgungKontakt
Moria Pascheff-Wolff spring scissors | Avantor
Moria Pascheff-Wolff spring scissors
Sharp, angled tips, 105 mm, 3 mm, 0,15 mm
Katalognr. FSCI15371-92
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Moria Pascheff-Wolff spring scissors
Katalognr. FSCI15371-92
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Moria Pascheff-Wolff spring scissors
Moria Pascheff-Wolff spring scissors
Sharp, angled tips, 105 mm, 3 mm, 0,15 mm
Preis
SFr. 410.87
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These inox scissors have an adjustable screw that allows for varying spring action.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, angled tips
  • Länge:
    105 mm
  • Spitzengröße:
    0,15 mm
  • Spitzenlänge:
    3 mm