ContactUsLinkComponent
Anti-CD152 (CTLA-4) Mouse Monoclonal Antibody [clone: L3D10] (APC (Allophycocyanin)/FIRE™750)
Katalognr. BLEG349930
Anbieter:  Biolegend
Anti-CD152 (CTLA-4) Mouse Monoclonal Antibody [clone: L3D10] (APC (Allophycocyanin)/FIRE™750)
Katalognr. BLEG349930
Anbieter:  Biolegend
Technische Daten
  • Antigen-Symbol:
    CD152 (CTLA-4)
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    L3D10
  • Konjugation:
    APC (Allophycocyanin)/FIRE™750
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Isotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivität:
    Human
  • Environmentally Preferable:
  • Antigen-Synonyme:
    Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4
  • Lagerungspuffer:
    Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA).
  • Lagertemperatur:
    2…8 °C
  • Immunogen:
    Extracellular domain of human CTLA-4 and human IgG1 Fc fusion protein
  • Validierte Anwendungen:
    FC
  • Reinigung:
    The antibody was purified by affinity chromatography and conjugated with APC/Fire™ 750 under optimal conditions.
  • Größe:
    100 tests
  • VE:
    100 Tests