AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™ | Avantor
n-Hexan 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
2,5 L
Katalognr. 5414-25
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
n-Hexan 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Katalognr. 5414-25
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
2,5 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
SFr. 124.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (GC):
    min. 95,0 %
  • Water (KF):
    max. 0,02 %
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0,0005
  • Residue after Evaporation:
    max. 0,001 %
  • Sulfur Compounds:
    max. 0,001 %
Technische Daten
  • VE:
    2,5 L