ContactUsLinkComponent
Human recombinant Tau-441 (2N4R)
  BLEG842501
 :  Biolegend
 :  
Human recombinant Tau-441 (2N4R)
  BLEG842501
 :  Biolegend
 :  
  • VE:
    25 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20…–70 °C
  • Proteinsynonym:
    Isoform 4|Phf-Tau|Paired Helical Filament-Tau|Neurofibrillary Tangle Protein|G Protein Beta1/Gamma2 Subunit-Interacting Factor 1|Microtubule-Associated Protein Tau
  • Protein/Peptid-Name:
    Tau-441 (2N4R)
  • Konzentration:
    0,1 mg/ml
  • Zusammensetzung:
    pH 8,0, 50 mM TRIS, 300 mM NaCl, 1 mM TCEP, 1 mM EDTA, 10% Glycerol and protease inhibitors
  • Validierte Anwendungen:
    WB, ELISA