ContactUsLinkComponent
Human recombinant HMGB1 (from 293E cells)
Human recombinant HMGB1 (from 293E cells)
Catalog # BLEG557804
Supplier:  Biolegend
CAS Number:  
Human recombinant HMGB1 (from 293E cells)
Catalog # BLEG557804
Supplier:  Biolegend
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    25 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    293E cells
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20…–70 °C
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Proteinsynonym:
    chromosomal protein non histone HMG1|amphoterin|HMG-1
  • Protein/Peptid-Name:
    HMGB1
  • Konzentration:
    0,2 mg/ml
  • Zusammensetzung:
    0,22 µm filtered protein solution is in PBS, pH 7,2
  • Validierte Anwendungen:
    BA