Mouse recombinant IL-25 (IL-17E) insect cells
Supplier: Biolegend
Certificates
About this item
Specifications
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:Insect cells
- Spezies:Mouse
- Lagerbedingungen:–20…–70 °C
- Frei von Trägern:Y
- Proteinsynonym:IL17E|IL25
- Protein/Peptid-Name:IL-25 (IL-17E)
- Konzentration:—
- Zusammensetzung:0,22 µm filtered protein solution is in 20 mM NaHPO₄ pH 6,0, 0,5 M NaCl.
- Validierte Anwendungen:BA