Human recombinant visfatin
Anbieter: Biolegend
Zertifikate
Über diesen Artikel
Technische Daten
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:–20...–70 °C
- Frei von Trägern:Y
- Proteinsynonym:Nicotinamide phosphoribosyltransferase|PBEF (Pre-B cell colony-enhancing factor)
- Protein/Peptid-Name:Visfati
- Zusammensetzung:Lyophilized
- Validierte Anwendungen:BA