GLS 80 Verbindungssystem, DURAN®
217-0896
- Bezeichnung:Screw cap GLS 80, 4 ports with GL 18 thread, EPDM seal
- Seq:03
- VE:2
PP und PTFE.
- Flexibles modulares System
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdampfung wird reduziert)
Schraubverschluss GLS 80 mit vier Anschlüssen (GL-Gewinde). Fünf unterschiedliche Schlauchdurchmesser (3,2; 6,0; 8,0; 10,00 und 12,0 mm) können angeschlossen werden. Steriler Druckausgleich ist durch die Verwendung von Membranfilter möglich. Nicht verwendete Anschlüsse können mit einem Blindverschluss versehen werden.