ContactUsLinkComponent
Sepharose Chromatography Resins, Strep-Tactin® XT
Anbieter:  Cytiva
Zertifikate
undefined
Sepharose Chromatography Resins, Strep-Tactin® XT
Anbieter:  Cytiva
Technische Daten
  • pH-Bereich:
    6 - 10
  • Matrix:
    Rigid, cross-linked agarose, spherical
  • Ligand:
    Strep-Tactin XT
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C in 20% ethanol
  • Bindungskapazität:
    ~10 mg protein with Strep-tag II or Twin-Strep-tag/ml of resin
  • Ligand density:
    ~5 mg/ml resin
  • Fließrate:
    300 cm/h