Flaschen, braun, Glas, mit Gewinde, Assistent®
Katalognr. HECH40190030
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Technische Daten
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Glasflasche mit Gewinde
- Seq:02
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Braunes Glas schützt lichtempfindliche Proben während Transport und Aufbewahrung.
- Platzsparendes quadratisches Design
- Mit Schraubverschluss
Flaschen mit Schraubverschlusskappe aus Polypropylen, Kappe dampfsterilisierbar bis +121 °C (249,8 °F).