ContactUsLinkComponent
Schutzbrillen, Solis Go Green
Catalog # 111-2540
Supplier:  Bollé Safety
   Nachhaltige Verpackung
undefined
Schutzbrillen, Solis Go Green
Catalog # 111-2540
Supplier:  Bollé Safety
   Nachhaltige Verpackung
Specifications
  • Typ:
    Beschlagfrei, kratzfest
  • Farbe:
    Schwarz
  • Environmentally Preferable:
    Nachhaltige Verpackung
  • Verglasung:
    Clear PC (2C-1.2 1 F CE)
  • VE:
    20
Specifications
About this item
Die Solis Go Green Schutzbrillen vereinen die Kernelemente des Augenschutzes: Sicherheit, Komfort und Stil. Solis Go Green gewährleistet alle Vorteile und Leistungsmerkmale und ist dabei umweltfreundlich.
  • Rahmen aus 100% recyceltem Nylon, hergestellt aus Fischernetzen
  • Recyceltes Produkt entspricht zu 100% den internationalen Sicherheitsstandards
  • Voller Rahmen für zusätzlichen Komfort und Schutz
  • Rutschfeste Bügel
  • Rundumrahmen
Gewicht: 25 g
Certifications: Gemäß EN 166, EN 170; EN 166 F CE (Rahmen)
Packaging: Die Produkte sind garantiert frei von Kunststoffen, werden in Seidenpapier eingewickelt und dann in recycelten Kartons gelagert. Die Gebrauchsanweisung wird mit pflanzlicher Tinte direkt auf die Verpackung gedruckt, um das Abfallaufkommen zu minimieren.