AuftragsverfolgungKontakt
Bond Elut adapters | Avantor
Bond Elut adapters
Anbieter:   VARIAN
Bond Elut adapters
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Bond Elut adapters fit on top of any Bond Elut cartridge and contain a female Luer fitting that accommodates the tip of another cartridge.
  • Connect SPE cartridges in series for large samples
  • Expand cartridge volume for even more applications
  • Transfer large-volume samples to any SPE cartridge
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Adapter cap for 12 and 20 ml Bond Elut cartridges
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
  • Adapter cap for 60 ml Bond Elut cartridges
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information