AuftragsverfolgungKontakt
Spray chambers and brackets
Anbieter:   VARIAN
Spray chambers and brackets
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
Spray chambers and brackets
Spray chambers and brackets
10 Varianten
Product Details & Documents
These ICP-OES series are compatible with a range of accessories and supplies designed to extend the capabilities of the instruments.
Single pass glass cyclonic spray chamber for good signal to noise performance with excellent washout.
Double pass glass cyclonic spray chamber provides improved plasma stability with organic and high TDS samples.
Sturman-Masters spray chamber is inert and minimizes interferences and improves stability with high TDS samples.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Replacement tubing for ketone based organic samples, spray chamber to peri pump waste line (Sturman-Masters spray chamber), per meter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Replacement tubing for ketone based organic samples, per meter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • O-ring, nitrile, ¹¹/₁₆" int. Ø, ¹³/₁₆" ext. Ø, ¹/₁₆" thick, for Mark VI and Sturman-Masters spray chambers for AA/ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Double-pass spray chamber, glass cyclonic design with ball joint socket and UniFit drain outlet, for use with organic solvents, high matrix or high TDS samples with 5100 ICP-OES
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Spray chamber, single-pass, for 5100 ICP-OES, glass cyclonic design with ball joint socket and UniFit drain outlet, for aqueous and low matrix samples where best sensitivity and lowest LODs are required
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PuraFlex transfer tube for IsoMist used with 5100 ICP-OES, required to connect aerosol outlet from IsoMist temperature-controlled spray chamber to easy-fit torch
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • UniFit drain connector, 2,0 mm ext. Ø, 0,86 mm int. Ø, for spray chamber used with 5100 dual view ICP-OES, with 480 mm capillary tubing
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST
  • Replacement helix seal for ICP spray chamber, for any ICP spray chamber that uses helix fitting to secure nebulizer in spray chamber side arm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST
  • Replacement helix locking screw for ICP spray chamber, suits any ICP spray chamber that uses helix fitting to secure nebulizer in spray chamber side arm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Bracket for mounting multi-mode sample introduction system (MSIS) on axial and radial ICP, for all 700 series