Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant HIV-I p24 gag
Recombinant HIV-I p24 gag
Katalognr. APOSBITP1872-100UG
Anbieter:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Recombinant HIV-I p24 gag
Katalognr. APOSBITP1872-100UG
Anbieter:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
100 µG
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Proteinsynonym:
HIV-1 p24 gag
Protein/Peptid-Name:
HIV-I p24 gag
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails