Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant HIV-1 nef
Recombinant HIV-1 nef
Catalog # APOSBITP1866-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Recombinant HIV-1 nef
Catalog # APOSBITP1866-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Protein/Peptid-Name:
HIV-1 nef
Specifications
About this item
Product Details
Product Details