Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Mouse Recombinant Prl
Mouse Recombinant Prl
Katalognr. APOSBITP1246-1MG
Anbieter:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Mouse Recombinant Prl
Katalognr. APOSBITP1246-1MG
Anbieter:
Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Spezies:
Mouse
Proteinsynonym:
Prolactin
Protein/Peptid-Name:
Prl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails