Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Mouse recombinant Acrp30
Mouse recombinant Acrp30
Catalog # APOSBITP1001-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Expand image
Mouse recombinant Acrp30
Catalog # APOSBITP1001-1MG
Supplier:
Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
VE:
1 mg
Protein/Peptid-Typ:
Rekombinant
Spezies:
Mouse
Proteinsynonym:
Adiponectin
Protein/Peptid-Name:
Acrp30
Specifications
About this item
Product Details
Product Details