Nivalenol standard solution
Anbieter: Apollo Scientific
Über diesen Artikel
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
2 Varianten
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
- Catalog No:
- APOSBIMS126-1ML
- APOSBIMS126-5ML
- Bezeichnung:
- Nivalenol
- Nivalenol
- CAS Nr.:
- 23282-20-4
- 23282-20-4
- Formel:
- C₁₅H₂₀O₇
- C₁₅H₂₀O₇
- Flammpunkt:
- 2 °C
- 2 °C
- Lagertemperatur:
- Freezer
- Freezer
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungKonzentrationPackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.APOSBIMS126-1MLBezeichnungNivalenolCAS Nr.23282-20-4FormelC₁₅H₂₀O₇Flammpunkt2 °CLagertemperaturFreezer - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.APOSBIMS126-5MLBezeichnungNivalenolCAS Nr.23282-20-4FormelC₁₅H₂₀O₇Flammpunkt2 °CLagertemperaturFreezer