AuftragsverfolgungKontakt
HT-2 Toxin standard solution
Anbieter:   Apollo Scientific
HT-2 Toxin standard solution
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
 : Expires in 12 months.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • APOSBIMS115-1ML
  • APOSBIMS115-5ML
  • Bezeichnung:
  • HT-2 Toxin
  • HT-2 Toxin
  • CAS Nr.:
  • 26934-87-2
  • 26934-87-2
  • Formel:
  • C₂₂H₃₂O₈
  • C₂₂H₃₂O₈
  • Flammpunkt:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Lagertemperatur:
  • Freezer
  • Freezer
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Konzentration
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HT-2 Toxin
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 234.00
    SFr. 234.00
    1 * 1 mL
       SFr. 234.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS115-1ML
    Bezeichnung
    HT-2 Toxin
    CAS Nr.
    26934-87-2
    Formel
    C₂₂H₃₂O₈
    Flammpunkt
    2 °C
    Lagertemperatur
    Freezer
  • HT-2 Toxin
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 800.00
    SFr. 800.00
    1 * 5 mL
       SFr. 800.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS115-5ML
    Bezeichnung
    HT-2 Toxin
    CAS Nr.
    26934-87-2
    Formel
    C₂₂H₃₂O₈
    Flammpunkt
    2 °C
    Lagertemperatur
    Freezer