AuftragsverfolgungKontakt
Patulin standard solution | Avantor
Patulin standard solution
Patulin standard solution
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Achtung! Bitte beachten: Expires in 12 months.
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • APOSBIMS108-1ML
  • APOSBIMS108-5ML
  • Bezeichnung:
  • Patulin
  • Patulin
  • CAS Nr.:
  • 149-29-1
  • Formel:
  • C₇H₆O₄
  • Siedepunkt:
  • 81…82 °C
  • Flammpunkt:
  • 2 °C
  • Lagertemperatur:
  • Freezer
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Konzentration
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Patulin
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 260.00
    SFr. 260.00
    1 * 1 mL
       SFr. 260.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS108-1ML
    Bezeichnung
    Patulin
    CAS Nr.
    149-29-1
    Formel
    C₇H₆O₄
    Siedepunkt
    81…82 °C
    Flammpunkt
    2 °C
    Lagertemperatur
    Freezer
  • Patulin
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 1’040.00
    SFr. 1’040.00
    1 * 5 mL
       SFr. 1’040.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS108-5ML
    Bezeichnung
    Patulin
    CAS Nr.
    Formel
    Siedepunkt
    Flammpunkt
    Lagertemperatur
Recommendations