AuftragsverfolgungKontakt
Ochratoxin A standard solution
Ochratoxin A standard solution
Ochratoxin A standard solution
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • APOSBIMS107-1ML
  • APOSBIMS107-5ML
  • Bezeichnung:
  • Ochratoxin A
  • Ochratoxin A
  • CAS Nr.:
  • 303-47-9
  • Formel:
  • C₂₀H₁₈ClNO₆
  • Flammpunkt:
  • 2 °C
  • Lagertemperatur:
  • Freezer
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Konzentration
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Ochratoxin A
    10 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 260.00
    SFr. 260.00
    1 * 1 mL
       SFr. 260.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS107-1ML
    Bezeichnung
    Ochratoxin A
    CAS Nr.
    303-47-9
    Formel
    C₂₀H₁₈ClNO₆
    Flammpunkt
    2 °C
    Lagertemperatur
    Freezer
  • Ochratoxin A
    10 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 1’040.00
    SFr. 1’040.00
    1 * 5 mL
       SFr. 1’040.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS107-5ML
    Bezeichnung
    Ochratoxin A
    CAS Nr.
    Formel
    Flammpunkt
    Lagertemperatur
Recommendations