ContactUsLinkComponent
Schlauchhalter, b.safe
Schlauchhalter, b.safe
Catalog # 590-0220
Supplier:  Bohlender
undefined
Schlauchhalter, b.safe
Catalog # 590-0220
Supplier:  Bohlender
Specifications
  • Bezeichnung:
    Schlauchhalter für 8× Außen-Ø 1,6 mm; 3× Außen-Ø 3,2 mm oder 1× Außen-Ø 5 mm
  • Länge:
    30 mm
  • VE:
    10
Specifications
About this item
Zum Befestigen von Kapillaren und Schläuchen um ein Verzwirbeln und Abknicken von Leitungen zu vermeiden. Selbstklebende Unterseite.
  • Vermeidet verzwirbeln und abknicken von Leitungen
  • Leitet und befestigt b.safe Schläuche
  • Material aus ABS
Ein b.safe Schlauchhalter kann gleichzeitig bis zu 8x Außen-Ø 1,6 mm / 3x Außen-Ø 3,2 mm oder 1x Außen-Ø 5 mm gehalten werden.
Zur Führung und Befestigung von Schläuchen und Kapillaren ohne Verzwirbeln und Abnkicken.