AuftragsverfolgungKontakt
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR9939-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Katalognr. APOSOR9939-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  93-02-7
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Bottle
CAS Nummer:  93-02-7
Preis
SFr. 69.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:93-02-7
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003314
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Siedepunkt:146 °C/10mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:46…51 °C
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-211-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle