ContactUsLinkComponent
EDTA Dinatriumsalz 98%
Référence APOSOR964961-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
EDTA Dinatriumsalz 98%
Référence APOSOR964961-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :336.21 g/mol
Température de stockage:Raumtemperatur
Numéro CAS:139-33-3
Formule:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Numéro MDL:MFCD00070672