AuftragsverfolgungKontakt
9-Hydroxyfluoren 97%
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR6505-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
9-Hydroxyfluoren 97%
Katalognr. APOSOR6505-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1689-64-1
9-Hydroxyfluoren 97%
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  1689-64-1
Preis
SFr. 122.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9-Fluorenol, Fluoren-9-ol
  • CAS Nummer:1689-64-1
  • Formel:C₁₃H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00001135
  • Molekulargewicht:182.22 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:155…157 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g
Technische Daten