5-Bromphthalid
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSOR61443-5G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:64169-34-2
- Formel:C₈H₅BrO₂
- MDL-Nummer:MFCD01797360
- Molekulargewicht:213.03 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:162…166 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:447-190-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:5 g