AuftragsverfolgungKontakt
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
4'-Cyclohexylacetophenon 98%
5 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  p-Cyclohexylacetophenone
  • CAS Nummer:18594-05-3
  • Formel:C₁₄H₁₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00001453
  • Molekulargewicht:202.3 g/mol
  • Siedepunkt:179…181 °C/14mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:66…70 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 5’340.00
    SFr. 5’340.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 5’340.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 991.00
    SFr. 991.00
    1 * 500 g
       SFr. 991.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g
  • Bottle
    25 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g
  • Bottle
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 203.00
    SFr. 203.00
    1 * 100 g
       SFr. 203.00