AuftragsverfolgungKontakt
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98% | Avantor
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
3',4'-Dihydroxyacetophenon 98%
5 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetopyrocatechol
  • CAS Nummer:1197-09-7
  • Formel:C₈H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00016439
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 78.00
    SFr. 78.00
    1 * 25 g
       SFr. 78.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 1 g
       SFr. 26.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 5 g
       SFr. 29.50
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 1’530.00
    SFr. 1’530.00
    1 * 500 g
       SFr. 1’530.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 307.00
    SFr. 307.00
    1 * 100 g
       SFr. 307.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product