AuftragsverfolgungKontakt
Triethylammoniumchlorid
Triethylammoniumchlorid
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR322028-25G
Anbieter:   Apollo Scientific
Triethylammoniumchlorid
Katalognr. APOSOR322028-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  554-68-7
Triethylammoniumchlorid
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  554-68-7
Preis
SFr. 26.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Triethylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:554-68-7
  • Formel:C₆H₁₆ClN
  • MDL-Nummer:MFCD00012500
  • Molekulargewicht:137.65 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:254…261 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:254…261 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g
Technische Daten