Ferrocenborsäure 95%
Anbieter: Apollo Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:12152-94-2
:
Formel:C₁₀H₁₁BFeO₂
MDL-Nummer:MFCD00059074
:229.85 g/mol
Schmelzender Platingehalt:145…150 °C (dec.)
EINECS:235-272-1
:GHS07
Lagertemperatur:Kühlschrank
Frequently Bought Together