2-Hydroxy-5-nitropyridin
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: 5-Nitro-2-pyridinol
- CAS Nummer:5418-51-9
- Formel:C₅H₄N₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00006276
- Molekulargewicht:140.1 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Nitro-2-pyridinol
- CAS Nummer:5418-51-9
- Formel:C₅H₄N₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00006276
- Molekulargewicht:140.1 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product