Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
1-Isopropenyl-4-methoxybenzene
1-Isopropenyl-4-methoxybenzene 95%
1-Isopropenyl-4-methoxybenzene 95%
APOSOR2606-1G
:
Apollo Scientific
:
1-Isopropenyl-4-methoxybenzene 95%
APOSOR2606-1G
:
Apollo Scientific
:
Packung:
Bottle
VE:
1 g
Seq:
3047
:
:
148.21 g/mol
:
130 °C/1.5mmHg
:
30…32 °C
:
0.986 g/cm³ (25 °C)
:
GHS07
:
Raumtemperatur
:
1712-69-2
:
C₁₀H₁₂O
:
MFCD09414742